Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarmaterial
polypropylene
sterility
sterile
packaging
pack of 50 ea (iindividually wrapped)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C4010
General description
PolyPestle™ double-sided pestle for cell strainers and 1.5mL microtubes, 50/pk
Legal Information
PolyPestle is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description sterile, pack of 50 ea (iindividually wrapped) | description polypropylene, pack of 100 ea (individually wrapped) | description polypropylene, L 4 in., sterile | description sterile |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material - |
| manufacturer/tradename MTC™ Bio C4010 | manufacturer/tradename MTC™ Bio T9045 | manufacturer/tradename Bel-Art F19911-0001 | manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc |
| packaging pack of 50 ea (iindividually wrapped) | packaging pack of 100 ea (individually wrapped) | packaging pack of 12 ea | packaging - |
| sterility sterile | sterility - | sterility sterile | sterility sterile |
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?