Merck
M1675
NGA2 Glycan
from human
Sinônimo(s):
(GlcNAc)2Man3(GlcNAc)2, Asialo, agalacto, biantennary N-glycan, Mannotriose-di-(N-acetylglucosamine), bis(N-acetylglucosaminyl)-
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C50H84N4O36
Número CAS:
Peso molecular:
1317.21
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
human
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6NC(C)=O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@H](O)CO
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)