Merck
Pular para
M1630
O-Methyl-L-threonine
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
L-Threonine methyl ether
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722343
Nome do produto
O-Methyl-L-threonine,
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3/c1-3(9-2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
FYCWLJLGIAUCCL-DMTCNVIQSA-N
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)