Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
form
liquid
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
DNA purification: suitable
application(s)
microbiology
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Both the 250 ml spray reagent (Product Number L8917) and the 1 L refill (Product Number L9042) are supplied ready-to-use.
LookOut™ DNA Erase is a potent, ready-to-use solution for rapid DNA decontamination of surfaces in laboratories. This reagent is characterized by its high efficiency. The decontamination spray completely destroys DNA within 60 seconds of surface treatment. The solution contains a unique combination of DNA destroying and surface active agents.
Biochem/physiol Actions
LookOut DNA Erase may be applied to steel, glass, ceramic, plastic, rubber, or precious metals including laboratory equipment and pipettors. It should not be applied on light and non-ferrous metals. For other sensitive surfaces, test in a small area before applying.
Legal Information
LookOut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LookOut® DNA Erase
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?