Pular para o conteúdo
L1908
γ-O-Octadecyl-L-α-lysophosphatidylcholine
Sinônimo(s):
1-O-Octadecyl-sn-glycero-3-phosphocholine, Lyso-C18-platelet activating factor, Lyso-PAF-C18
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H56NO6P
Número CAS:
Peso molecular:
509.70
UNSPSC Code:
12352200
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
storage temp.
−20°C
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)