Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2201B
Feature:
Holds 16 mm Tube Rack
Packaging:
pack of 4 inserts
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarfeature
Holds 16 mm Tube Rack
packaging
pack of 4 inserts
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201B
General description
Utility Tray Insert B for 16mm test tube rack with eight compartments.
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description pack of 4 inserts | description Holds 13 mm Tube Rack | description with inserts and 16 mm test tube rack | description - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2200A |
| feature Holds 16 mm Tube Rack | feature Holds 13 mm Tube Rack, | feature - | feature - |
| packaging pack of 4 inserts | packaging pack of 4 inserts | packaging - | packaging pack of 4 bases and 1 lid |
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?