Key Documents
H3270
Sigma-Aldrich
Hypercalcemia of malignancy factor fragment 1-16 human
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ala-Val-Ser-Glu-His-Gln-Leu-Leu-His-Asp-Lys-Gly-Lys-Ser-Ile-Gln, PTHrP (1-16), Parathyroid hormone-related protein (1-16)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C77H128N24O25
Número CAS:
Peso molecular:
1789.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95% (HPLC)
composição
Peptide content, ~70%
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3