H0379
19-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione
Sinônimo(s):
4-Androsten-19-ol-3,17-dione, 4-Androstene-3,17-dione-19-ol
About This Item
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34CO)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-16-14(15(18)4-5-17(18)22)3-2-12-10-13(21)6-9-19(12,16)11-20/h10,14-16,20H,2-9,11H2,1H3/t14-,15-,16-,18-,19+/m0/s1
chave InChI
XGUHPTGEXRHMQQ-BGJMDTOESA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)