Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21F3N2O2 · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
434.41
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNome do produto
Fluvoxamine maleate, solid
form
solid
Quality Segment
solubility
H2O: soluble
originator
Solvay
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
InChI key
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Gene Information
Application
Fluvoxamine maleate has been used as a test compound to determine the solubility and effective blood-brain barrier permeability.(2)
Biochem/physiol Actions
Fluvoxamine maleate is a selective neuronal serotonin reuptake inhibitor. It functions as an antidepressant and anti-obsessive agent. It is useful in treating obsessive compulsive disorder and panic disorder.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Solvay. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluvoxamine maleate
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?