Merck
EPD64
Eppendorf® Freezer Box Dividers
size 8 in. × 8 in., 64 tubes
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® D64 (Global)
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
manufacturer/tradename
Eppendorf® D64 (Global)
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
8 in. × 8 in.
capacity
64 tubes
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Freezer Box Dividers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)