Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
275.35
EC Number:
200-332-8
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
91230
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarassay
≥99% (HPLC)
mp
102-104 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12N(C)CC[C@@]1(C)c3cc(OC(=O)NC)ccc3N2C
InChI
1S/C15H21N3O2/c1-15-7-8-17(3)13(15)18(4)12-6-5-10(9-11(12)15)20-14(19)16-2/h5-6,9,13H,7-8H2,1-4H3,(H,16,19)/t13-,15+/m1/s1
InChI key
PIJVFDBKTWXHHD-HIFRSBDPSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43), APP(351), BCHE(590)
mouse ... Ache(11423), Bche(12038), Chrm1(12669)
rat ... Ache(83817), Bche(65036), Chrm2(81645)
Biochem/physiol Actions
Acetylcholinesterase inhibitor that crosses the blood-brain barrier and forms a carbamylated enzyme complex with acetyl cholinesterase that degrades slowly.
Acetylcholinesterase inhibitor that crosses the blood-brain barrier.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) and Acetylcholine Synthesis and Metabolism pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
O que está acontecendo?
WGK 3
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?