Merck
Pular para
E7906
Esomeprazole magnesium hydrate
≥98% (HPLC), proton pump inhibitor, powder
Sinônimo(s):
(S)-Omeprazole magnesium hydrate, (T-4)-Bis[6-methoxy-2-[(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl-κO]-1H-benzimidazolato-κN3]-Magnesium hydrate, Nexium hydrate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
50 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 957,00
250 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.619,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H36MgN6O6S2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
713.12 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
R$ 957,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Esomeprazole magnesium hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -128 to -146°, c = 0.5 in methanol
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.COc1ccc2n([Mg]n3c(nc4cc(OC)ccc34)S(=O)Cc5ncc(C)c(OC)c5C)c(nc2c1)S(=O)Cc6ncc(C)c(OC)c6C
InChI
1S/2C17H18N3O3S.Mg.H2O/c2*1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;;/h2*5-8H,9H2,1-4H3;;1H2/q2*-1;+2;/t2*24-;;/m00../s1
InChI key
LGRFYKXKCZKDLS-DIYDTZFBSA-N
General description
Esomeprazole is the (S)-isomer of omeprazole. It blocks the H+/K+-ATPase enzyme and lowers the release of hydrochloric acid by gastric parietal cells. Esomeprazole is used for treating gastroesophageal reflux disease (GERD).
Application
Esomeprazole magnesium hydrate has been used to induce intracellular acidification in an ATP12A-independent manner.
Biochem/physiol Actions
Esomeprazole magnesium dihydrate is a leading proton pump inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
PHR1585Y0001028Y0001660
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)