Pular para o conteúdo
E5000
16α,17α-Epoxypregnenolone acetate
~95%
Sinônimo(s):
16α,17-Epoxy-3β-hydroxy-5-pregnen-20-one acetate, 3β-Acetoxy-16α,17α-epoxy-5-pregnen-20-one
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H32O4
Número CAS:
Peso molecular:
372.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
251-883-6
MDL number:
Assay:
~95%
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(C[C@H]5O[C@@]45C(C)=O)C3CC=C2C1
InChI
1S/C23H32O4/c1-13(24)23-20(27-23)12-19-17-6-5-15-11-16(26-14(2)25)7-9-21(15,3)18(17)8-10-22(19,23)4/h5,16-20H,6-12H2,1-4H3/t16?,17?,18?,19?,20-,21?,22?,23-/m1/s1
InChI key
YRLVTBXOGJMZNC-GJCICFDPSA-N
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)