Merck
E2765
cis-8-Eicosenoic acid methyl ester
≥99%, liquid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H40O2
Número CAS:
Peso molecular:
324.54
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥99%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(=O)OC
Packaging
Sealed ampule
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)