E0137
Vanillic acid diethylamide
Sinônimo(s):
Ethamivan, N,N-Diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamide, N,N-Diethylvanillamide
About This Item
Produtos recomendados
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-4-13(5-2)12(15)9-6-7-10(14)11(8-9)16-3/h6-8,14H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
BQJODPIMMWWMFC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)