Merck
Pular para
D9904
Nα,Nε-Diacetyl-Lys-D-Ala-D-Ala
carboxypeptidase substrate
Sinônimo(s):
(Ac)2-L-Lys-D-Ala-D-Ala
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.811,00
R$ 3.239,35
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
372.42
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
R$ 3.239,35
Preço de tabelaR$ 3.811,00Poupe 15%
Promoção exclusiva para Web
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥85%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](C)NC([C@@H](C)NC([C@@H](NC(C)=O)CCCCNC(C)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C16H28N4O6/c1-9(14(23)19-10(2)16(25)26)18-15(24)13(20-12(4)22)7-5-6-8-17-11(3)21/h9-10,13H,5-8H2,1-4H3,(H,17,21)(H,18,24)(H,19,23)(H,20,22)(H,25,26)
InChI key
VIHGYLJIMMKSBR-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for penicillin-sensitive D-alanine carboxypeptidase.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
SCP0262V7127V0882
Z-Phe-Ala-OH
Sigma-Aldrich
SCP0262
Z-Phe-Ala-OH
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide content, ≥85%
composition
-
composition
-
composition
-
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)