Merck
Pular para
D8161
1,4-Dithioerythritol
BioReagent, Molecular Biology, ≥99.0%
Sinônimo(s):
erythro-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, Cleland’s reagent, DTE
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-998-8
Beilstein/REAXYS Number:
1719756
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
mp
82-84 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL
foreign activity
DNase, Exonuclease detection, RNase, and protease, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Application
Reagent for maintaining −SH groups in the reduced state; quantitatively reduces disulfides.
reducing reagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dithioerythritol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)