Merck
Pular para
D7017
Dynorphin A Porcine Fragment 1-13
≥97% (HPLC)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
1 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.637,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C75H126N24O15
Número CAS:
Peso molecular:
1603.95
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
R$ 1.637,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥50%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C75H126N24O15/c1-7-45(6)61(70(111)94-53(25-17-35-87-75(83)84)71(112)99-36-18-26-58(99)69(110)93-50(21-11-13-31-76)64(105)96-56(38-44(4)5)67(108)95-54(72(113)114)22-12-14-32-77)98-65(106)52(24-16-34-86-74(81)82)91-63(104)51(23-15-33-85-73(79)80)92-66(107)55(37-43(2)3)97-68(109)57(40-46-19-9-8-10-20-46)90-60(102)42-88-59(101)41-89-62(103)49(78)39-47-27-29-48(100)30-28-47/h8-10,19-20,27-30,43-45,49-58,61,100H,7,11-18,21-26,31-42,76-78H2,1-6H3,(H,88,101)(H,89,103)(H,90,102)(H,91,104)(H,92,107)(H,93,110)(H,94,111)(H,95,108)(H,96,105)(H,97,109)(H,98,106)(H,113,114)(H4,79,80,85)(H4,81,82,86)(H4,83,84,87)
InChI key
OVVIBUHLQIYUEU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
pig ... PDYN(445529)
Application
Dynorphin A Porcine Fragment 1-13 has been used as a test compound in the field asymmetric waveform ion mobility spectrometry coupled to mass spectrometry (FAIMS/IMS/MS).[1]
Biochem/physiol Actions
Dynorphin (Dyn) (1-13), a bioactive product of dynorphin A[2] displays interaction with N-methyl- D-aspartate (NMDA) as well as with opioid receptors. It elevates intracellular calcium [Ca2+]i level and contributes to the loss of neurons affecting neuronal viability.[2]
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
D8147P5801M4505
Motilin porcine ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M4505
Motilin porcine
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Gene Information
pig ... PDYN(445529)
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
mouse ... Oprd1(18386)
pig ... PDYN(445529)
rat ... Oprd1(24613)
Gene Information
pig ... PYY(445018)
Gene Information
pig ... MLN(397466)
UniProt accession no.
P01214
UniProt accession no.
P01214, P32300, P33533, P41145
UniProt accession no.
P68005
UniProt accession no.
P01307
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)