Merck
Pular para
D6946
(R)-DRF053 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[9-(1-Methylethyl)-6-[[3-(2-pyridinyl)phenyl]amino]- 9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol hydrochloride hydrate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.730,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H27N7O · xHCl · yH2O
Peso molecular:
417.51 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
R$ 3.730,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CC[C@H](CO)Nc1nc(Nc2cccc(c2)-c3ccccn3)c4ncn(C(C)C)c4n1
InChI
1S/C23H27N7O.ClH.H2O/c1-4-17(13-31)27-23-28-21(20-22(29-23)30(14-25-20)15(2)3)26-18-9-7-8-16(12-18)19-10-5-6-11-24-19;;/h5-12,14-15,17,31H,4,13H2,1-3H3,(H2,26,27,28,29);1H;1H2/t17-;;/m1../s1
InChI key
ZOSNTFVWVJFXQO-ZEECNFPPSA-N
Biochem/physiol Actions
DRF053 is a more potent version of roscovitine.
DRF053 is a more potent version of roscovitine. It is 2 fold more potent against CDK5 (80 nM) and over 150 times more potent against CDK1 (14 nM).
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
R2533SML0191P5234
Purvalanol B ≥97% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
P5234
Purvalanol B
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: ≥8 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 37 mg/mL, H2O: insoluble
color
yellow
color
white to tan
color
white to tan
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)