Merck
Pular para
D5307
Amplification Grade DNase 1
Sinônimo(s):
Deoxyribonuclease I (dnase 1) from bovine pancreas
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NA.53
UNSPSC Code:
12352204
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Other Notes
amplification grade** unlisted item
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
AMPD110104159001260913
DNase I Amplification Grade
Sigma-Aldrich
AMPD1
DNase I
DNase I grade II, from bovine pancreas
Roche
10104159001
DNase I
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)