Merck
D5035
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
≥97%
Sinônimo(s):
Metformin
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
165.62
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-230-6
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥97%
mp
223-226 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metformin is an antidiabetic agent that reduces blood glucose levels and improves insulin sensitivity. Its metabolic effects, including the inhibition of hepatic gluconeogenesis, are mediated at least in part by activation of the LKB1-AMPK (AMP-activated protein kinase) pathway. Activation of this pathway also appears to be involved in the antiproliferative and proapoptotic actions of metformin in cancer cell lines.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)