Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
500 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.933,00 |
Sobre este item
Nome do produto
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline,
form
powder
Quality Segment
mp
161-162 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| Gene Information human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144) | Gene Information human ... PDE3A(5139), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144) | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE3A(5139), PDE3B(5140), PDE4A(5141), PDE4B(5142), PDE4C(5143), PDE4D(5144) | Gene Information human ... CYP1A2(1544) |
| mp 161-162 °C (lit.) | mp 161-162 °C (lit.) | mp - | mp 274-275 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?