Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H21NO3 · HBr · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
392.29 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
optical activity
[α]22/D −64°, c = 7 mg/mL in methanol(lit.)
color
light brown
solubility
alcohol: soluble (Solutions should be freshly prepared.), aqueous acid: moderately soluble (Solutions should be freshly prepared), aqueous base: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cc(O)cc(CCN1CCC)c24
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
Potent, selective D2 dopamine receptor agonist.
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?