Merck
Pular para
D014
6-Hydroxydopamine hydrobromide
Sinônimo(s):
2,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrobromide, 2,5-Dihydroxytyramine hydrobromide, 2-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)ethylamine hydrobromide, 6-OHDA
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula linear:
(HO)3C6H2CH2CH2NH2 · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
250.09
EC Number:
211-247-0
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3713280
mp
216-220 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.BrH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
InChI key
MLACDGUOKDOLGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Solutions should be freshly prepared and protected from exposure to light.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)