C9694
8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine
Sinônimo(s):
1,3-Dipropyl-8-cyclopentylxanthine, DPCPX, PD 116,948
About This Item
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
chave InChI
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)