Merck
C8134
Cholesteryl tridecanoate
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-tridecanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-tridecanoate
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352200
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
storage temp.
−20°C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)