Documentos Principais
C5172
Sigma-Aldrich
(±)-Chlorpheniramine maleate salt
Sigma Reference Standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19ClN2 · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
390.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
Sigma Reference Standard
embalagem
vial of 250 mg
pf
130-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
H1 Histamine receptor antagonist.
Embalagem
Supplied in amber screw-cap vials
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)