Documentos Principais
C2651
Sigma-Aldrich
Cyclo(His-Phe)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
284.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@H]1Cc3ccccc3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)