Merck
Pular para
C2154
CAPSO sodium salt
Sinônimo(s):
3-(Cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid sodium salt
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
C9H18NO4SNa
Número CAS:
Peso molecular:
259.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥98% H2SO4 basis (anhydrous, titration)
Quality Segment
form
crystalline powder
useful pH range
8.9-10.3
pKa (25 °C)
9.6
solubility
water: 0.143 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OC(CNC1CCCCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H19NO4S.Na/c11-9(7-15(12,13)14)6-10-8-4-2-1-3-5-8;/h8-11H,1-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
GGPORGHJKBOGDV-UHFFFAOYSA-M
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
C2278C2632T0647
CAPSO ≥99% anhydrous basis (titration)
Sigma-Aldrich
C2278
CAPSO
CAPS ≥99%
Sigma-Aldrich
C2632
CAPS
assay
≥98% H2SO4 basis (anhydrous, titration)
assay
≥99% anhydrous basis (titration)
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
water: 0.143 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.111 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 15g + 85 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
useful pH range
8.9-10.3
useful pH range
8.9-10.3
useful pH range
-
useful pH range
7.7-9.1
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)