Merck
BCS-149
CoolRack®
96 x 1 mL
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
UNSPSC Code:
41122806
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
cylindrical wells
feature
for tubes 1.4 mL, wells 96, Storage Tube Module
manufacturer/tradename
BioCision BCS-149
well diam. × depth
11.1 mm × 32.7 mm
General description
Maintains temperature through direct contact with ice, dry ice, water, liquid nitrogen or other common laboratory temperature sources. Use for cooling, (snap)freezing or heating/thawing samples.
Legal Information
CoolRack is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)