Documentos Principais
B5005
Sigma-Aldrich
Behenoyl chloride
≥99%
Sinônimo(s):
Docosanoyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)20COCl
Número CAS:
Peso molecular:
359.03
Beilstein:
1792888
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C22H43ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3
chave InChI
QTHQYNCAWSGBCE-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Sealed ampule.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)