Merck
B4752
5-Bromocytosine
Sinônimo(s):
4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4BrN3O
Número CAS:
Peso molecular:
190.00
EC Number:
218-806-8
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
127286
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
mp
240-243 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1Br
InChI
1S/C4H4BrN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI key
QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)