Documentos Principais
B3378
Supelco
Bentonite
Sinônimo(s):
Montmorillonite
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
cadeia de caracteres SMILES
O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3