AV45875
Anti-SAMSN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-HACS1, Anti-NASH1, Anti-SAM domain, SH3 domain and Nuclear localization signals 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
42 kDa
reatividade de espécies
rabbit, bovine, mouse, dog, human, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
Categorias relacionadas
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)