Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
AMAB91695
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OTP antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11222, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CL11222, monoclonal
linha de produto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
rat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:200 - 1:500
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
Ensembl | Número de adesão de ser humano
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OTP(23440)
Imunogênio
Orthopedia homeobox
forma física
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informações legais
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)