Pular para o conteúdo
A7331
trans-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
≥97% (titration)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
143.18
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
3196018
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥97% (titration)
mp
~255 °C (dec.)
SMILES string
N[C@@H]1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)