Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
5 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 4.193,00 |
Sobre este item
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO/DMF: 20 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc4ccc5c(OC(=O)C=C5C(F)(F)F)c4
InChI
1S/C38H37F3N8O11/c1-18(50)45-27(10-19-15-43-25-5-3-2-4-22(19)25)36(58)47-26(8-9-31(51)52)34(56)48-28(11-21-16-42-17-44-21)37(59)49-29(14-32(53)54)35(57)46-20-6-7-23-24(38(39,40)41)13-33(55)60-30(23)12-20/h2-7,12-13,15-17,26-29,43H,8-11,14H2,1H3,(H,42,44)(H,45,50)(H,46,57)(H,47,58)(H,48,56)(H,49,59)(H,51,52)(H,53,54)/t26-,27-,28-,29-/m0/s1
InChI key
NEGOLAGPKZGIKJ-DZUOILHNSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO/DMF: 20 mM | solubility DMSO: 10 mM | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility - |
| color yellow | color white | color white | color white |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?