Documentos Principais
A3825
Sigma-Aldrich
N-Acetylneuraminic acid methyl ester
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H21NO9
Número CAS:
Peso molecular:
323.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.COC(=O)C1(O)CC(O)C(NC(C)=O)C(O1)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C12H21NO9.H2O/c1-5(15)13-8-6(16)3-12(20,11(19)21-2)22-10(8)9(18)7(17)4-14;/h6-10,14,16-18,20H,3-4H2,1-2H3,(H,13,15);1H2
chave InChI
UIUNVNKHJXXRLV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shoichi Nishitani et al.
ChemistryOpen, 7(7), 513-519 (2018-07-14)
The origin of the unusually high stability of the sialic acid (SA) and phenylboronic acid (PBA) complex was investigated by a combined nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and density functional theory (DFT) study. SA is a glycan-terminating monosaccharide, and its