Key Documents
A251
Sigma-Aldrich
A-85380 dihydrochloride
solid
Sinônimo(s):
3-((2S)-Azetidinylmethoxy)pyridine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12N2O · 2HCl
Peso molecular:
237.13
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −5.2°, c = 0.5 in methanol(lit.)
cor
off-white
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].C1C[C@H](COc2cccnc2)N1
Aplicação
The 5-125I-analog has been used as a selective radioligand for the α4β2 nAChR subtype. Fluorinated analogs have been used for PET imaging of nAChRs.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent and selective neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist.
Atenção
Hygroscopic
Informações legais
Manufactured and sold under exclusive license from Abbott Laboratories.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3