Merck
Pular para
A2003
Ala-Lys hydrochloride
≥98% (TLC)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H19N3O3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
253.73
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Nome do produto
Ala-Lys hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(N)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C9H19N3O3.ClH/c1-6(11)8(13)12-7(9(14)15)4-2-3-5-10;/h6-7H,2-5,10-11H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15);1H
InChI key
JWNUXAHYKKBLRA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra de aviso
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)