Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16NO5P
Número CAS:
Peso molecular:
225.18
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarform
solid
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
N[C@H](CCCCCP(O)(O)=O)C(O)=O
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
rat ... Grin2a(24409), Grin2b(24410), Grin2c(24411), Grin2d(24412)
Biochem/physiol Actions
Selective NMDA glutamate receptor antagonist; anticonvulsant; active enantiomer of 2-amino-7-phosphonoheptanoic acid.
Disclaimer
Hygroscopic. Store desiccated at RT.
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?