Merck
Pular para
97068
Sodium cacodylate Buffer
pH 6.5; 50 mM – Isopropanol 15% solution
Sinônimo(s):
Crystallization solution 8/Kit-No 18839
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
100 mL
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.895,00
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
R$ 1.895,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
Sodium cacodylate Buffer pH 6.5; 50 mM – Isopropanol 15% solution,
form
liquid
Quality Segment
final pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
0.98 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Sodium cacodylate Buffer pH 6.5; 50 mM − Isopropanol 15% solution has been used:
  • in washing the overnight fixed pancreas sections for transmission electron microscope assay
  • in the preparation of fixation and post-fixation buffers and washing of cells for scanning electron microscopy (SEM)
  • in diluting glutaraldehyde for the fixation of bacterial biofilm for SEM analysis
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)