Merck
Pular para
85641
Starch dyed with Remazol brilliant blue R
amylase substrate
Sinônimo(s):
RBB-Starch, Remazol brilliant blue R dyed starch, Starch Azure
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
25 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 6.032,00
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
R$ 6.032,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
form
powder
suitability
suitable as substrate for α-amylase test
Other Notes
Substrate for α-amylase[1]
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
S7776S762933615
Starch Azure Insoluble corn starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
Sigma-Aldrich
S7776
Starch Azure
Starch Azure Potato starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R
Sigma-Aldrich
S7629
Starch Azure
Starch puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble
Sigma-Aldrich
33615
Starch
suitability
suitable as substrate for α-amylase test
suitability
-
suitability
-
suitability
passes test for test of sensitivity
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)