Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
1 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.083,00 R$ 1.770,55 |
Sobre este item
Fórmula linear:
HOC6H4CH2NHNH2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
211.09
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
279-659-3
Beilstein/REAXYS Number:
9282965
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
R$ 1.770,55
Preço de tabelaR$ 2.083,00Poupe 15%Promoção exclusiva para Web
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
137-140 °C, 138-140 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NNCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-9-5-6-2-1-3-7(10)4-6;;/h1-4,9-10H,5,8H2;2*1H
InChI key
ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase; crosses blood brain barrier.
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase; crosses blood brain barrier. Also inhibits GABA aminotransferase, as well as other pyridoxal-phosphate-requiring enzymes, by forming the 3-hydroxybenzylhydrazone of that cofactor.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility deionized water: 8 mg/mL | solubility H2O: ≥5 mg/mL |
| mp 137-140 °C, 138-140 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?