Merck
Pular para
41573
Trizma® hydrochloride buffer solution
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.2
Sinônimo(s):
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride buffer solution
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
1 L
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.390,00
R$ 1.042,50
Sobre este item
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
R$ 1.042,50
Preço de tabelaR$ 1.390,00Poupe 25%
Promoção exclusiva para Web
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
impurities
DNases, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, phosphatases, none detected
pH
7.2±0.1 (25)
density
1.05 g/mL at 20 °C
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.04
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
93313T3253T6666
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
reagent grade
grade
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
form
liquid
form
liquid
form
crystalline
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
density
1.05 g/mL at 20 °C
density
1.05 g/mL at 20 °C
density
1.39 g/cm3 at 20—25 °C, 1.41 g/cm3 at 20—25 °C
density
-
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)