Merck
Pular para
11615
Azo-Casein sodium salt
lyophilized
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
MDL number:
biological source
bovine
assay
98.0-102.0% NaOH basis (1 M, titration)
form
fibers
quality
lyophilized
technique(s)
electrophoresis: suitable
solubility
H2O: easily soluble
Application
Literature see 11610 Azo-Casein
Other Notes
Sales restrictions may apply
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)