Pular para o conteúdo
08075
Potassium β-hydroxypyruvate
≥95.0% (NT)
Sinônimo(s):
β-Hydroxypyruvic acid potassium salt, 3-Hydroxy-2-oxopropionic acid potassium salt
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
Fórmula linear:
HOCH2COCOOK
Número CAS:
Peso molecular:
142.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥95.0% (NT)
form
powder
SMILES string
[K+].OCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O4.K/c4-1-2(5)3(6)7;/h4H,1H2,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
GQHLMYFYRZSQRJ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Hydroxypyruvate is a metabolite involved in the pathway of carbon in photorespiration.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)