Merck
Pular para
05511
N-Acetyl-Arg-Gly-Lys(acetyl)-7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N2-Acetyl-L-arginylglycyl-N3-acetyl-N-(4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-L-lysinamide trifluoroacetate salt, Ac-Arg-Gly-Lys(Ac)-AMC
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
1 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 583,00
5 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.245,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H40N8O7 · xC2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
600.67 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder or crystals
R$ 583,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C26H38N8O6.C2HF3O2/c1-15-12-23(37)40-21-13-17(8-9-18(15)21)33-25(39)20(7-3-4-10-30-16(2)35)34-22(36)14-32-24(38)19(27)6-5-11-31-26(28)29;3-2(4,5)1(6)7/h8-9,12-13,19-20H,3-7,10-11,14,27H2,1-2H3,(H,30,35)(H,32,38)(H,33,39)(H,34,36)(H4,28,29,31);(H,6,7)/t19-,20-;/m0./s1
InChI key
OOYFMABGIKUMHP-FKLPMGAJSA-N
Application
Novel fluorogenic assay for histone deacetylase activity[1].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
SML2949T0273SML1418
form
powder or crystals
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)