PHR1661
Isopentane Solution
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
2-Methylbutane, Isopentane
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
11.17 psi ( 20 °C)
forma
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
788 °F
Lim. expl.
8.3 %
embalagem
ampule of 2 mL
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.354 (lit.)
pb
30 °C (lit.)
densidade
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente