E009755
Piridoxina
Sinônimo(s):
Adermina, HCl PN, Piridoxol, Vitamina B6
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
cor
white
pf
214-215 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
chave InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)